CAS RN 957121-19-6
CAS RN 957121-19-6
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
5-(Ethoxycarbonyl)thiophene-3-boronic Acid, TRC
CAS: 957121-19-6 Formule moléculaire: C7H9BO4S Poids moléculaire (g/mol): 200.02 Nom IUPAC: (5-ethoxycarbonylthiophen-3-yl)boronic acid SMILES: CCOC(=O)c1cc(cs1)B(O)O