Learn More
5-(Ethoxycarbonyl)thiophene-3-boronic Acid, TRC
Code produit 30385666
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30385666 250 mg
30381324 500 mg
30381112 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30385666 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE895058250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 957121-19-6
Formule moléculaire C7H9BO4S
Poids moléculaire (g/mol) 200.02
Nom IUPAC (5-ethoxycarbonylthiophen-3-yl)boronic acid
SMILES CCOC(=O)c1cc(cs1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Ethoxycarbonyl)thiophene-3-boronic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H9BO4S/c1-2-12-7(9)6-3-5(4-13-6)8(10)11/h3-4,10-11H,2H2,1H3
Poids de la formule 200.0315