accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 99469-99-5

CH3OOOHOOCH3

CAS RN 99469-99-5

IUPAC Nor: 2-[3-ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic acid
Synonymes: [3-ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic acid
Poids moléculaire (g/mol): 252.27
Formule moléculaire: C13H16O5
InChi Key: OTGSESBEJUHCES-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=C(OCC)C=C(CC(O)=O)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats