Learn More
Acide 4-éthoxycarbonyl-3-éthoxyphénylacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic Acid |
| CAS | 99469-99-5 |
| Formule moléculaire | C13 H16 O5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | [3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic Acid, Repaglinide Imp. B (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H16O5/c1-3-17-11-7-9(8-12(14)15)5-6-10(11)13(16)18-4-2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1OCC |
| Nom IUPAC | Acide 2-(3-éthoxy-4-éthoxycarbonateylphényl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.26 |
| Poids de la formule | 252.0998 |