accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3NNO

CAS RN 1072944-26-3

IUPAC Nor: 4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-(oxan-2-yl)-1H-pyrazole
Synonymes: 4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-(oxan-2-yl)pyrazole
Poids moléculaire (g/mol): 264.13
Formule moléculaire: C13H21BN2O3
InChi Key: YVZAPDBXQZXBDN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(C)COB(OC1)C1=CN(N=C1)C1CCCCO1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats