accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHFFFOHO

CAS RN 486460-09-7

IUPAC Nor: 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
Synonymes: 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 319.28
Formule moléculaire: C14H16F3NO4
InChi Key: FTWHJNNFVISGNQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(F)=C(F)C=C1F)C(O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)