Learn More
N-Boc-2,4,5-trifluoro-D-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15459328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15459328 250 mg 250mg
15439328 1 g 1g
15449328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15459328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62878.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 486460-09-7
Formule moléculaire C14H16F3NO4
Poids moléculaire (g/mol) 319.28
Numéro MDL MFCD06659118
Clé InChI FTWHJNNFVISGNQ-LLVKDONJSA-N
Synonyme r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-2,4,5-trifluoro-d-phenylalanine, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-d-2-amino-3-2,4,5-trifluoro-phenyl alanine, r-n-tert-butoxycarbonyl-2,4,5-trifluorophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoicacid
CID PubChem 7146200
Nom IUPAC (2R)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]-3-2,4,5(-trifluorophényl)acide propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=C(C=C1F)F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-2,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 319.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide