accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH2NN

CAS RN 573762-39-7

IUPAC Nor: 5-amino-3-methoxypyridine-2-carbonitrile
Synonymes: 5-amino-3-methoxypyridine-2-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol): 149.15
Formule moléculaire: C7H7N3O
InChi Key: GNNQMMWVGAJOCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(N=CC(N)=C1)C#N

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats