missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-2-cyano-3-méthoxypyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit 15499017
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15499017 250 mg 250mg
15489017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15499017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52352.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 573762-39-7 | C7H7N3O | 149.15 g/mol

5-Amino-2-cyano-3-methoxypyridine is used as an organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’5-amino-2-cyano-3-méthoxypyridine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.

Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 573762-39-7
Formule moléculaire C7H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Numéro MDL MFCD11111246
Clé InChI GNNQMMWVGAJOCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-3-methoxypicolinonitrile, 5-amino-2-cyano-3-methoxypyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-amino-3-methoxy-9ci
CID PubChem 21875336
Nom IUPAC 5-amino-3-methoxypyridine-2-carbonitrile
SMILES COC1=C(N=CC(N)=C1)C#N

Spécification

Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-cyano-3-methoxypyridine
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 96%

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.