CAS RN 853771-92-3
IUPAC Nor:
4-(bromomethyl)-1-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
Synonymes:
4-(bromomethyl)-1-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
Poids moléculaire (g/mol):
285.06
Formule moléculaire:
C9H8BrF3O2
InChi Key:
DGEYBNDTSCJDTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=C(OC(F)(F)F)C=C(CBr)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
bromure de 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzyle, 97 %
CAS: 853771-92-3 Formule moléculaire: C9H8BrF3O2 Poids moléculaire (g/mol): 285.06 Numéro MDL: MFCD18398486 Clé InChI: DGEYBNDTSCJDTI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzyl bromide,4-bromomethyl-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene CID PubChem: 66523515 Nom IUPAC: 4-(bromométhyl)-1-méthoxy-2-(trifluorométhoxy)benzène SMILES: COC1=C(C=C(C=C1)CBr)OC(F)(F)F