Learn More
bromure de 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzyle, 97 %
Code produit 15448715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15448715 250 mg 250mg
15446837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33950.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 853771-92-3
Formule moléculaire C9H8BrF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 285.06
Numéro MDL MFCD18398486
Clé InChI DGEYBNDTSCJDTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene
CID PubChem 66523515
Nom IUPAC 4-(bromométhyl)-1-méthoxy-2-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CBr)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 269.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide