CAS RN 85591-93-1
CAS RN 85591-93-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
4-Bromo-3-hydroxyméthyl-1-oxyl-2,2,5,5-tétraméthyl-Δ3-pyrroline, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
4-Bromo-3-hydroxyméthyl-1-oxyl-2,2,5,5-tétraméthyl-Δ3-pyrroline, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
4-Bromo-3-hydroxyméthyl-1-oxyl-2,2,5,5-tétraméthyl-Δ3-pyrroline, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.