Learn More
4-Bromo-3-hydroxyméthyl-1-oxyl-2,2,5,5-tétraméthyl-Δ3-pyrroline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-3-hydroxymethyl-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-Delta3-pyrrol |
| CAS | 85591-93-1 |
| Formule moléculaire | C9 H15 Br N O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 4-Bromo-3-Hydroxymethyl-1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-D3-Pyrroline |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H15BrNO2/c1-8(2)6(5-12)7(10)9(3,4)11(8)13/h12H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)C(Br)=C(CO)C(C)(C)N1[O] |
| Nom IUPAC | (4-bro-1-λ 1-oxydanyl-2,2,5,5-tétraméthyl-pyrrol-3-yl)méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.1249 |
| Poids de la formule | 248.0286 |