403 Forbidden
403 Forbidden
nginx
Nouvelle Technologie Innovante Équipements De Laboratoire
Le RET basic combiné à l’IKA HUB pour des flux de travail de laboratoire intelligents
Septembre 2026 | 2 min de lecture | Par : IKA
Le RET basic combiné à l’IKA HUB pour des flux de travail de laboratoire intelligents
IKA RET basic avec IKA HUB
Commande et surveillance à distance en toute sécurité : l’idéal pour une utilisation sous hotte aspirante.
Le RET basic combiné à l’IKA HUB associe les performances éprouvées de l’agitateur magnétique RET basic à la commodité de la surveillance et de la commande à distance via l’IKA HUB.
Conçu pour les applications où la sécurité est une priorité, ce système permet aux utilisateurs de surveiller et d’ajuster les paramètres du processus sans ouvrir la hotte aspirante. Cela minimise l’exposition aux substances dangereuses tout en maintenant un environnement de travail plus sûr.
La station d’accueil incluse permet de monter l’IKA HUB directement à l’extérieur de la hotte aspirante, permettant ainsi à celle-ci de rester fermée pendant toute la durée de l’expérience tout en assurant un accès continu aux données critiques à tout moment.
Principaux avantages
  • Surveillez et contrôlez les expériences à distance, pour une sécurité accrue en laboratoire
  • Réduisez l’exposition aux substances toxiques, volatiles ou inflammables
  • Idéal pour les applications à haute température et de longue durée
  • Contrôlez et gérez simultanément jusqu’à cinq appareils connectés
  • Améliorez l’efficacité des flux de travail et la reproductibilité des expériences
Bénéficiez d’un contrôle de laboratoire plus intelligent et plus sûr avec le RET basic et l’IKA HUB.