Description
- Il connecte jusqu’à cinq IKA dispositifs de laboratoire simultanément, offrant une clarté maximale et un flux de travail optimisé en laboratoire.
- Vous pouvez décider si vous souhaitez contrôler les appareils connectés individuellement ou ensemble.
- Grâce à une connexion Bluetooth rapide et stable, vous pouvez connecter vos IKA appareils en quelques secondes et les faire fonctionner sans fil.
- Contrôlez vos processus confortablement à l’extérieur de la hotte ou depuis votre poste de travail.
- Cela améliore les flux de travail et augmente la sécurité en laboratoire.
- Personnalisez la disposition de l’interface utilisateur selon vos besoins individuels.
- Disposez les dispositifs et paramètres de manière flexible afin de créer un environnement de travail personnalisé et efficace, idéal pour des expériences complexes et des réactions parallèles.
- La puissante batterie de 10 000 mAh permet un fonctionnement IKA HUB mobile sans alimentation externe.
- Parfait pour de longues synthèses ou des espaces de travail changeants.
- L’écran tactile brillant de 7 in offre un affichage clair et structuré de tous les paramètres de réaction importants.
- Le fonctionnement est intuitif, rapide et précis, même lorsqu’on porte des gants de laboratoire.
- Cela garantit que les utilisateurs gardent toujours un contrôle total sur tous les processus.
- En contrôlant de manière centralisée plusieurs dispositifs de laboratoire, vous augmentez considérablement l’efficacité de vos flux de travail.
- Utilisez la fonction minuterie pour les processus automatisés.
- Renforcez la sécurité de votre personnel, de vos expériences et de vous-même grâce au Safe Stop intégré.
Spécification
Spécification
| Type | Panneau LED |
| À utiliser avec (application) | Contrôle sans fil des IKA dispositifs |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs de plaques chauffantes, agitateurs suspendus, disperseurs |
| Interface | WiFi, WPAN, USB |
| Dimensions (P x L x H) | 19 x 192 x 123 mm |
| Poids (métrique) | 0.52 kg |
| Tension | 240 V |
| Couleur | Noir |