Dispositifs de filtration centrifuge
Les dispositifs de filtration centrifuge vous aident à concentrer et à purifier rapidement des échantillons biologiques à l'aide de centrifugeuses standard. Choisissez la MWCO et la composition chimique de la membrane adaptées pour faciliter la concentration des protéines, l'échange tampon, le dessalement et le nettoyage des acides nucléiques avec un rendement constant. Découvrez les options hautement performantes proposées par Merck, Sartorius, Epredia, Cytiva, Corning et Thermo Scientific, sélectionnées pour leur large disponibilité dans l'UE.
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Code produit 10781543
Code produit 10310361
Code produit 11806622
Complétez votre commande
Les Indispensables
Code produit 10188431
Code produit 10282244
Code produit 10088753
Code produit 10341782
Code produit 10704645
Code produit 10506282
FAQ
Les dispositifs de filtration centrifuge sont utilisés pour concentrer et purifier les échantillons en faisant tourner le liquide à travers une membrane. Les processus courants comprennent la concentration des protéines, l'échange tampon, le dessalement et l'élimination des particules avant l'analyse. Parmi les options les plus populaires, on trouve les formats Merck Amicon, Sartorius Vivaspin et Corning Spin-X pour les centrifugeuses de laboratoire courantes.
Choisissez un MWCO qui retient votre cible tout en laissant passer les molécules plus petites. Une règle pratique consiste à sélectionner un MWCO 3 à 10 fois inférieur au poids moléculaire de la protéine cible, puis à optimiser la récupération. Les gammes Merck et Sartorius couvrent les étapes MWCO courantes pour répondre aux objectifs de concentration et d'échange tampon.
La chimie des membranes influe sur la liaison et la compatibilité. Les membranes à faible liaison contribuent à préserver les protéines et les biomolécules sensibles, tandis que d'autres compositions chimiques peuvent convenir à la clarification ou aux flux de travail liés aux acides nucléiques. Examinez les spécifications des appareils et la composition de vos tampons, puis comparez les gammes fiables de Merck, Sartorius, Cytiva, Corning et Thermo Scientific afin de trouver celle qui vous convient le mieux.
Pour réduire le colmatage, pré-clarifiez les échantillons (centrifugez les débris ou préfiltrez-les), évitez de surcharger les solutions visqueuses ou riches en particules et respectez les vitesses de centrifugation recommandées. L'utilisation d'un appareil de taille appropriée contribue également à maintenir le débit. Les appareils de clarification de type Spin-X de Corning et les concentrateurs Merck/Sartorius facilitent la préparation en aval.
Un faible taux de récupération peut être dû à une liaison membranaire, à une centrifugation excessive jusqu'à dessèchement ou à la sélection d'un MWCO trop élevé pour la cible. Utilisez les facteurs de concentration maximale recommandés, arrêtez la centrifugation plus tôt et rincez ou récupérez correctement le rétentat. Les conseils de Merck Amicon et Sartorius Vivaspin peuvent vous aider à standardiser les rendements.
Utilisez les produits phares, le tableau des offres spéciales et les filtres par marque de cette page de merchandising pour vous concentrer sur les articles largement disponibles dans l'Union européenne. Vous pouvez également comparer les options par marque (Merck, Sartorius, Epredia, Cytiva, Corning et Thermo Scientific), puis sélectionner la taille, le MWCO et la membrane adaptés à votre flux de travail.