Quel gant convient le mieux à votre application ?
Gants pour risques chimiques
Lors de l'évaluation des risques pour les mains liés à l'exposition aux produits chimiques, il convient d'examiner tous les produits chimiques utilisés, car des substances apparemment inoffensives telles que les détergents et l'eau peuvent également provoquer des lésions cutanées. Il est essentiel de disposer d'informations précises sur les risques qu'un produit chimique particulier ou un mélange de produits chimiques présente pour l'utilisateur. Ces informations peuvent être trouvées dans les fiches de données de sécurité (FDS), qui doivent être utilisées pour compléter l'évaluation des risques COSHH et décider du meilleur EPI à utiliser.
Les gants offrant une résistance aux produits chimiques sont disponibles dans une grande variété de matériaux et d'épaisseurs. Les gants de laboratoire jetables peuvent n'offrir aucune protection, ou seulement une protection contre les éclaboussures, contre une petite gamme d'agents chimiques spécifiques, et la plupart des produits chimiques finissent par traverser un gant, laissant la substance dangereuse piégée entre le gant et la peau. La vitesse de perméation peut varier de quelques secondes à quelques heures, en fonction du risque chimique et des matériaux utilisés dans la fabrication des gants. Toute personne achetant des gants pour un laboratoire doit s'assurer qu'ils sont certifiés comme ayant un indice de protection d'au moins PT3 selon la norme européenne EN 374. Cela signifie que les gants ont été testés pour la perméation et la dégradation avec une série de produits chimiques.
Le caoutchouc naturel offre une excellente résistance aux produits chimiques aqueux tels que les acides et les alcalis. Les produits en latex plus épais peuvent également offrir une certaine résistance à des solvants spécifiques. Les différents composés de latex offrent des niveaux de protection variables, quelle que soit leur épaisseur. Le latex présente l'avantage d'offrir un niveau élevé de confort, d'élasticité et de dextérité. Les gants en latex présentent un risque d'irritation, de réaction allergique ou de sensibilisation qui, pour les personnes sensibles, peut être important. Les gants en latex ne doivent être utilisés que lorsqu'aucun autre gant n'est approprié. Une bonne alternative au latex sont les gants en nitrile qui existent sous différentes formes et qui offrent souvent une meilleure résistance aux produits chimiques et moins de sensibilité aux allergies que le latex. En règle générale, il est préférable d'acheter des gants non poudrés pour limiter les réactions allergiques et la contamination de l'environnement de travail. Toutefois, si vous devez acheter du latex poudré, optez pour des gants contenant de faibles niveaux de protéines de latex extractibles. Il n'existe pas de remède à la sensibilisation et les réactions allergiques varient en gravité et, dans les cas extrêmes, elles peuvent provoquer un choc anaphylactique ; en cas de doute, consultez toujours un professionnel de la santé pour obtenir des conseils et un traitement.
Gants pour risques biologiques
Les conseils en matière de risques biologiques pour la biosécurité dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication (BPF) indiquent souvent ce qui suit : Le port de gants offre une protection supplémentaire si le micro-organisme manipulé s'infecte par voie percutanée... Il est recommandé de porter deux paires de gants jetables lors de la manipulation d'échantillons (les dommages mineurs causés aux gants fins passent souvent inaperçus jusqu'à ce qu'une contamination de la peau soit constatée). Si, au cours de l'utilisation, le gant extérieur est perforé ou grossièrement contaminé, il doit être retiré et éliminé. Si le gant intérieur est également endommagé ou contaminé, il doit également être jeté, les mains doivent être lavées et des gants propres doivent être enfilés. À la fin du travail, les gants doivent être retirés et jetés, et les mains doivent être lavées. Les gants jetables ne doivent pas être réutilisés, car la contamination risque d'être transférée lorsqu'ils sont remis en place.
Les gants fabriqués à partir de matériaux offrant une protection contre les produits chimiques devraient également offrir une certaine protection contre les risques biologiques. Ceux dont les performances ont été testées contre les risques biologiques porteront le pictogramme de danger biologique sur l'emballage, ainsi que l'indice de performance. Toutefois, en présence d'autres risques (chimiques, de perforation, etc.), certains gants peuvent ne pas offrir une protection suffisante, voire aucune protection, contre ces risques. Les gants peuvent également être testés pour leur résistance à la coupure et à la perforation, ce qui est indiqué par un pictogramme sur la boîte. Les gants de laboratoire jetables en latex (caoutchouc naturel) ou en vinyle sont les gants de choix habituels contre les risques biologiques. Ils sont principalement destinés à minimiser la contamination des échantillons mais, s'ils sont de bonne qualité, ils offrent un certain degré de protection personnelle. Comme pour les risques chimiques, les réactions allergiques et la résistance aux produits chimiques doivent également être prises en considération.
Résumé des caractéristiques de résistance des matériaux des gants
Matériau des gants | Avantages et inconvénients | Utilisation prévue |
---|---|---|
Latex (caoutchouc naturel) | Bon pour les matériaux biologiques et à base d'eau. Mauvais pour les solvants organiques. Peu de protection chimique. Difficile de détecter les trous de perforation. Peut causer ou déclencher des allergies au latex. | Contact accidentel |
Nitrile | Excellent gant d'usage général. Bon pour les solvants, huiles, graisses et certains acides et bases. Indication claire des déchirures et ruptures. Bonne alternative pour ceux qui ont des allergies au latex. | Contact accidentel (gant d'examen jetable) Contact prolongé (gant réutilisable plus épais) |
Caoutchouc butyle | Bon pour les cétones et les esters. Mauvais pour l'essence et les hydrocarbures aliphatiques, aromatiques et halogénés. | Contact prolongé |
Néoprène | Bon pour les acides, bases, alcools, carburants, peroxydes, hydrocarbures et phénols. Mauvais pour les hydrocarbures halogénés et aromatiques. Bon pour la plupart des produits chimiques dangereux. | Contact prolongé |
Norfoil | Bon pour la plupart des produits chimiques dangereux. Mauvais ajustement. Remarque : La dextérité peut être partiellement retrouvée en utilisant un gant en nitrile plus épais par-dessus le gant Norfoil/Silver Shield. | Contact prolongé |
Viton | Bon pour les solvants chlorés et aromatiques. Bonne résistance aux coupures et aux abrasions. Mauvais pour les cétones. Coûteux. | Contact prolongé |
Polychlorure de vinyle (PVC) | Bon pour les acides, bases, huiles, graisses, peroxydes et amines. Bonne résistance aux abrasions. Mauvais pour la plupart des solvants organiques. | Utilisation spécifique |
Alcool polyvinylique (PVA) | Bon pour les solvants aromatiques et chlorés. Mauvais pour les solutions à base d'eau. | Utilisation spécifique |
Acier inoxydable | Gants résistants aux coupures. Des manches sont également disponibles pour protéger les poignets et les avant-bras. Remarque : En cas de risque de contamination biologique ou chimique, portez des gants jetables appropriés par-dessus vos gants résistants aux coupures et jetez-les après utilisation. | Utilisation spécifique |
Matériau résistant aux cryogènes | Pour une utilisation avec des matériaux cryogéniques. Conçu pour prévenir les engelures. Remarque : Ne plongez jamais les gants directement dans l'azote liquide. | Utilisation spécifique |