UserName
Chemical-Resistant Gloves
Gants résistants aux produits chimiques
Les gants résistants aux produits chimiques conviennent aux usines et traitements chimiques, à la pétrochimie, au raffinage du pétrole, aux transports, aux travaux d'entretien et à la maintenance. Pour les applications impliquant le dégraissage, ainsi que le travail avec des solvants et des liquides dangereux, ils sont disponibles dans une large gamme de matériaux.
À L'AFFICHE
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002
Technologie hybride révolutionnaire offrant une percée en matière de performance chimique.
    Ansell™ ALPHATEC™ 53-002
    UN CONFORT INÉGALÉ
    Ansell™ Microflex™ 93-260 Gant jetable résistant aux produits chimiques
    Offre une protection chimique fine mais résistante avec un confort inégalé
    Matériau extra souple et conception ergonomique pour un ajustement, une sensation et une flexibilité exceptionnels pour une durée de port plus longue.
    Ansell™ Microflex™ 93-260 Chemical-Resistant Disposable Glove
    LINER NYLON
    Ansell™ AlphaTec™ 58-530W Series Gants d'immersion en nitrile
    Recommandé pour les applications intérieures
    Permet aux utilisateurs de manipuler des objets humides ou huileux avec moins de force de préhension et plus de contrôle.
    Ansell™ AlphaTec™ 58-530W Series Nitrile Immersion Gloves
    Complétez votre commande
    Questions fréquemment posées
    Les gants résistants aux produits chimiques sont conçus pour résister aux produits chimiques dangereux. Les types courants incluent :
    • Gants en nitrile : Résistent aux huiles, graisses, acides, caustiques et solvants
    • Gants en néoprène : Protègent contre les huiles, acides, caustiques et solvants
    • Gants en butyle : Protègent contre les gaz et les acides hautement corrosifs comme l'acide nitrique et sulfurique
    • Gants en PVC : Efficaces contre les acides, bases, huiles et graisses
    • Gants en PVA : Résistent à de nombreux solvants mais sont endommagés par l'eau
    • Gants en Viton : Résistent aux solvants chlorés et aromatiques, ainsi qu'aux acides concentrés
    L'épaisseur des gants résistants aux produits chimiques peut varier en fonction de l'application spécifique et des produits chimiques manipulés. En général, des gants plus épais offrent une meilleure protection mais peuvent réduire la dextérité. Les épaisseurs courantes incluent :
    • 4-8 mils (0,1-0,2 mm) : Convient pour la manipulation légère de produits chimiques où la dextérité est importante
    • 8-12 mils (0,2-0,3 mm) : Offre une protection modérée pour une gamme plus large de produits chimiques
    • 12-18 mils (0,3-0,5 mm) : Offre une protection supérieure pour des produits chimiques plus dangereux et une exposition prolongée
    • 18-30 mils (0,5-0,8 mm) et plus : Utilisé pour la manipulation de produits chimiques lourds nécessitant une protection maximale
    La réutilisation des gants résistants aux produits chimiques dépend de :
    • Type et concentration de produits chimiques : Jetez les gants après une exposition à des produits chimiques hautement corrosifs ou perméants
    • Durée d'exposition : Une exposition de courte durée à des produits chimiques moins nocifs peut permettre une réutilisation si les gants sont inspectés et nettoyés
    • État : Jetez les gants présentant des signes d'usure, de dégradation, de perforations ou de déchirures
    • Directives du fabricant : Suivez les instructions de réutilisation ; certains gants sont à usage unique
    • Nettoyage : Nettoyez et décontaminez les gants conformément aux recommandations
    • Stockage : Stockez les gants nettoyés dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil et des produits chimiques
    Ressources et informations connexes
    Quel gant convient le mieux à votre application ?
    Découvrez les deux principales catégories de risques - chimiques et biologiques - et les caractéristiques de résistance des différents matériaux utilisés pour les gants.
    What Glove Is Best for Your Application?
    Tableau de sélection des gants
    Trouvez un tableau de sélection des gants détaillant les temps de pénétration de divers matériaux de gants lorsqu'ils sont exposés à différents produits chimiques.
    Glove Selection Chart
    Outils Ansell Chemical
    Découvrez une protection chimique adaptée de manière unique à vos besoins spécifiques avec la suite d'outils numériques AnsellGUARDIAN™ chemical.
    Ansell Chemical Tools
    Acheter par marque