Le fait qu'un masque soit équipé ou non d'une valve n'a aucune influence sur le niveau de protection. La valve d'expiration augmente le confort en réduisant l'effort respiratoire et en assurant un climat plus agréable à l'intérieur du masque. Avec un masque à valve, le risque de buée sur les lunettes est également moindre. En revanche, les masques sans valve offrent un coût unitaire inférieur et empêchent les utilisateurs de contaminer l'environnement.
Guide en trois étapes pour choisir le bon masque respiratoire jetable
Guide en trois étapes pour choisir le masque respiratoire jetable adapté
Comparez les masques FFP1, FFP2 et FFP3, découvrez les modèles avec ou sans valve, et trouvez celui qui convient le mieux à votre usage.
Les masques respiratoires à filtre (FFP), également appelés masques anti-particules, masques anti-poussière ou masques FFP, font partie des appareils de protection respiratoire à filtration et offrent une protection fiable contre les polluants particulaires tels que la poussière, la fumée et les aérosols. Relativement légers, compacts, faciles à manipuler et nécessitant peu d'entretien, ils sont utilisés pour de nombreuses applications courantes dans des secteurs tels que l'industrie automobile, l'agriculture, la construction, l'industrie pharmaceutique, les soins de santé, l'industrie chimique et les matières premières.
Les masques respiratoires jetables contre les particules sont disponibles dans une large gamme de niveaux de protection, de formes et de styles. Le choix du masque respiratoire adapté est essentiel pour une protection optimale, car les masques sont conçus pour des risques spécifiques. Ce guide vous aide à sélectionner en trois étapes le masque respiratoire jetable le mieux adapté aux exigences de votre application et au niveau de confort souhaité.
Étape 1 : Identifiez le danger et choisissez le niveau de protection
Les masques respiratoires anti-particules sont disponibles en trois niveaux de protection : FFP1, FFP2 et FFP3. Ces niveaux de protection indiquent l'efficacité de filtration du masque et sont normalisés dans toute l'Union européenne conformément à la norme EN 149:2001+A1:2009.
Étape 2 : Choisissez un masque respiratoire avec ou sans valve d'expiration
Étape 3 : Choisissez un modèle et une gamme de masques FFP
Les masques pliables permettent de gagner de la place une fois repliés. Cependant, leur dépliage et leur ajustement correct peuvent s'avérer compliqués et entraîner des erreurs d'utilisation. En revanche, les masques en forme de coupe sont faciles à manipuler, plus résistants à la déformation que les masques pliables, et offrent davantage de confort ainsi qu'un maintien sûr.
Les gammes standard offrent une protection simple et efficace à un prix abordable, tandis que les gammes combinent des performances améliorées et un confort accru. Les produits haut de gamme présentent des caractéristiques supplémentaires, notamment des joints d'étanchéité souples, des valves, des sangles réglables, etc. Les masques respiratoires de la gamme soudage offrent une protection contre les brouillards, la poussière, les fumées métalliques et l'ozone pendant le soudage. Il existe également des masques respiratoires spécialisés équipés d'un filtre à charbon actif pour neutraliser les odeurs dans diverses applications, du soudage au tri des déchets.
Utilisez notre outil de sélection interactif pour trouver facilement le masque respiratoire dont vous avez besoin.