UserName
Particulate Filtering Facepiece Respirators
Masques
Les masques protègent les travailleurs contre toutes les particules en suspension dans l'air, dans les environnements pétroliers et non pétroliers. Le réseau Fisher Scientific offre une large gamme de masques jetables de haute qualité, conçus pour s'adapter à la plupart des tailles et formes de visage, tout en offrant une sécurité et un confort excellents.
À LA UNE
3M™ Masque pour particules, 8300 Series
Protection respiratoire confortable et efficace contre les particules de poussière et/ou les particules liquides non volatiles
3M™ Particulate Respirator, 8300 Series
EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
3M™ Masques respiratoires pour particules
Respirez facilement avec les masques respiratoires à particules 3M™.
Masques réutilisables offrant un confort accru, un meilleur ajustement et un excellent rapport qualité-prix.
3M™ Particulate Respirators
FORME CONVEXE
3M™ Masque pour particules jetables, série 8000
Garantit un port confortable pour toute une gamme de tailles de visage
3M™ Disposable Particulate Respirator, 8000 Series
Guide de sélection
Obtenez la protection respiratoire la mieux adaptée à vos protocoles de laboratoire grâce à notre guide de sélection interactif.
Complétez votre commande
FAQ
Les masques et les masques chirurgicaux sont des équipements de protection individuelle (EPI) utilisés par les travailleurs de la santé et sur les lieux de travail autres que les soins de santé. Les masques permettent de réduire l'exposition du porteur aux particules en suspension dans l'air. Les masques respiratoires ajustés, tels que le masque N95, sont conçus pour sceller le visage du porteur et sont testés pour répondre aux exigences minimales de performance de filtration et à d'autres normes réglementaires. Un masque chirurgical empêche les particules biologiques telles que les bactéries et les virus d'être expulsées du porteur dans l'environnement. Les masques chirurgicaux ne sont pas nécessairement conçus pour s'ajuster étroitement au visage, ce qui permet à l'air de s'échapper par les bords. Les masques sont utilisés dans les environnements à haut risque et dans les zones où des agents infectieux sont en suspension dans l'air. Les masques chirurgicaux sont utilisés en milieu médical pour protéger contre les grosses gouttelettes respiratoires et empêcher la propagation des infections.
Pour retirer correctement un masque, il faut
  • Nettoyez vos mains
  • Évitez de toucher l'avant du masque, car il peut être contaminé
  • Retirez la sangle inférieure
  • Retirez la sangle supérieure au-dessus de votre tête, en veillant à ce que le masque ne touche pas votre visage ou vos vêtements
  • Jetez le masque s'il est à usage unique ou, s'il est réutilisable, placez-le dans un récipient propre et perméable à l'air, comme un sac en papier, pour une utilisation ultérieure. Ils doivent être stockés à l'intérieur, dans leur emballage d'origine, dans un espace de stockage structuré où ils ne risquent pas d'être écrasés ou déformés.
  • Nettoyez vos mains immédiatement après avoir retiré le masque.
Les masques N95 sont efficaces pour filtrer au moins 95 % des particules en suspension dans l'air, y compris :
  • Poussière
  • Brouillard
  • Fumée
  • Fumée
  • Particules biologiques (par exemple, bactéries et virus)
  • Aérosols non pétroliers
Les masques de protection respiratoire N95 ne résistent pas à l'huile et ne conviennent donc pas pour filtrer les particules à base d'huile. Ils sont couramment utilisés dans les établissements de soins de santé et dans diverses industries pour protéger contre les risques respiratoires.
Ressources et informations connexes
Guide en trois étapes pour choisir le bon masque jetable
Un guide pour vous aider à choisir le masque à usage unique qui correspond le mieux à votre application et à vos préférences en matière de confort.
Guide en trois étapes pour choisir le bon respirateur jetable
Outils de sélection, d'ajustement et d'entretien des EPI
Trouvez des informations sur la sélection des produits, l'ajustement, l'utilisation et l'entretien des équipements de protection individuelle.
Outils de sélection, d'ajustement et d'entretien des EPI
Masques filtrants
Apprenez tout ce qui concerne les masques filtrants.
Respirateurs filtrants
Commandez vos marques préférées