Les congélateurs de laboratoire
Les congélateurs de laboratoire sont utilisés pour stocker une variété d'échantillons entre -10°C et -30°C, y compris des produits pharmaceutiques, biologiques et d'autres matériaux couramment utilisés en laboratoire. Les produits peuvent être des modèles verticaux, autoportants ou sous le banc, offrant une gamme de tailles et de capacités. Certains produits sont dotés d'une option de dégivrage automatique.
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Complétez votre commande
Les Indispensables
Code produit 30178691
Questions fréquemment posées
Un entretien régulier est crucial pour des performances optimales des congélateurs à -80°C. Il est recommandé d'effectuer des vérifications de routine tous les trois à six mois. Cela inclut le nettoyage des filtres, la vérification des joints de porte et l'assurance que les systèmes de contrôle de la température fonctionnent correctement. Un entretien professionnel annuel est également conseillé pour résoudre tout problème potentiel et prolonger la durée de vie du congélateur.
La plupart des congélateurs à -80°C sont équipés de systèmes de batterie de secours intégrés qui peuvent maintenir la température pendant une période limitée en cas de panne de courant. De plus, de nombreux laboratoires hospitaliers investissent dans des générateurs de secours externes qui peuvent fournir de l'énergie pendant des périodes prolongées. Il est essentiel de tester régulièrement ces systèmes de secours pour s'assurer qu'ils sont opérationnels en cas de besoin.
La durée de vie d'un congélateur à -80°C peut varier en fonction de la marque, du modèle et des conditions d'utilisation. En moyenne, ces congélateurs peuvent durer entre 10 et 15 ans avec un entretien adéquat. Un entretien régulier et le respect des directives du fabricant peuvent aider à maximiser la durée de vie opérationnelle du congélateur, garantissant des performances fiables au fil des ans.
En comprenant le rôle crucial du stockage à très basse température et les caractéristiques clés des congélateurs à -80°C, les laboratoires hospitaliers peuvent prendre des décisions éclairées pour améliorer leurs capacités de préservation des échantillons, soutenant ainsi de meilleurs résultats pour les patients et faisant progresser la recherche médicale.