Learn More
Liebherr™ Congélateur vertical haute performance à volume élevé pour usage professionnel
Tous les produits Liebherr Appliances ProduitsDescription
- Congélateur vertical professionnel pour stockage à usage général, à accès direct
- Plage de température : -9 à -26 °C, classe L1
- Classe climatique (directive énergétique) : 5
- Système de réfrigération à ventilation assistée avec dégivrage automatique par gaz chaud. Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Réfrigérant R 290, intensité nominale 4,0 A, 220-240 V/50 Hz/monophasé
- Contrôleur numérique multifonctionnel avec écran haute résolution et options de connectivité
- Portes à fermeture automatique avec 90° Position de maintien et verrouillage mécanique, pieds réglables en hauteur de 150 mm
- Charge sur étagère : 60 kg
Specifications
Specifications
| Type | Congélateur |
| Capacité (impériale) | 289,53 gal |
| Capacité (métrique) | 1 096 l |
| Gamme de températures | -9°C à -26°C |
| Résolution de la température | 1 K |
| Capteur | NTC |
| Modèle de porte | Serrure réversible, auto-fermeuse, installée |
| No. of Doors | 2 |
| Côté charnière | Gauche ou droite |
| Matériau de la hotte | Acier chrome-nickel |
| Show More |