De nos jours, le travail en laboratoire exige l’utilisation de nombreuses substances dangereuses différentes sur le lieu de travail. Adaptés aux propriétés des substances concernées, les laboratoires achètent différents types d’armoires de sécurité. Il en résulte des armoires souvent seulement partiellement remplies. Cela est non seulement encombrant et inefficace, mais aussi coûteux ! La nouvelle armoire Asecos MULTIRISK, première armoire au monde pour matières dangereuses permettant un stockage sûr, illimité et durable d’une grande variété de substances dangereuses dans une seule armoire, peut être équipée de manière flexible et personnalisée.
« En principe, l’utilisateur doit décider, dans le cadre d’une évaluation des risques, s’il est autorisé à stocker certaines substances ensemble. »
Les armoires de sécurité existantes ont jusqu’à présent constitué un obstacle à un stockage efficace. Différents types d’armoires sont actuellement utilisés, adaptés aux propriétés des substances dangereuses manipulées : une armoire résistante au feu pour les liquides inflammables, une armoire spéciale pour acides/bases destinée aux substances corrosives et une armoire de stockage verrouillable séparément pour les substances toxiques.
Le problème : les armoires spécialement équipées pour le stockage des liquides inflammables n’offrent aucune protection contre la corrosion pour le stockage des acides ou des bases. À l’inverse, les liquides inflammables ne peuvent pas être stockés dans une armoire pour acides/bases, car ces armoires ne fournissent pas la protection incendie requise selon la norme EN 14470-1.
Avec la nouvelle armoire MULTIRISK V-CLASSIC-90 type 90 testée d’Asecos, il est désormais possible de stocker de manière peu encombrante des liquides inflammables, des acides et des bases, ainsi que des substances toxiques, tout en garantissant une protection incendie maximale. Une conception entièrement nouvelle de l’armoire et un système de ventilation intégré et performant rendent cela possible.
Tout dépend de la conception
Avec des dimensions de 60 x 86 x 197 cm (L x P x H), l’armoire MULTIRISK s’intègre parfaitement dans la trame standard du mobilier de laboratoire tout en offrant une grande capacité de stockage. Chaque niveau de rangement peut accueillir soit 14 bouteilles en verre de laboratoire de 1 litre, soit 4 bouteilles de 2,5 litres et 3 bouteilles de 1 litre.
L’ensemble de l’armoire de sécurité est fabriqué à partir de matériaux résistants au feu et est conforme à la norme européenne DIN EN 14470-1. En cas d’incendie, elle se ferme automatiquement grâce à des dispositifs de sécurité intégrés et offre au personnel ainsi qu’aux équipes de secours une protection contre les substances dangereuses stockées pendant au moins 90 minutes.
L’intérieur de l’armoire est en grande partie exempt de métal et résistant à la corrosion. Autre avantage de l’armoire MULTIRISK : les acides et les bases sont également stockés sous protection incendie. Un compartiment sécurisé pour les substances toxiques ou très toxiques est intégré.
Sûr et durable
Le concept de ventilation de l’armoire MULTIRISK dépasse les exigences de la norme EN 14470-1. Un renouvellement d’air 30 fois par heure (ce qui correspond à environ 20 m³ d’air extrait de l’armoire par heure) empêche non seulement de manière fiable la formation d’atmosphères explosives dans l’armoire, mais aussi la corrosion des équipements intérieurs.
Le conduit d’extraction monté au centre de la paroi arrière permet une aspiration sûre et uniforme à chaque niveau de stockage. Cela est particulièrement important, car l’utilisateur peut décider librement, à tout moment, sur quel côté de l’armoire ou à quel niveau il souhaite stocker les différentes substances dangereuses.
Afin de garantir en permanence un renouvellement d’air suffisant et d’éviter une extraction d’air trop élevée ou insuffisante, l’armoire MULTIRISK est équipée d’un système d’assistance de sécurité. Celui-ci permet de détecter directement un débit d’air extrait excessif et donc une consommation d’énergie trop élevée.
Faire un seul au lieu de trois
La formation de mélanges gaz/air dangereux, voire explosifs, doit être évitée en permanence. Les armoires de sécurité sont donc raccordées 24 h/24 et 7 j/7 à un système d’extraction d’air. Cependant, cela entraîne une consommation énergétique élevée et donc des coûts importants, en particulier lorsque trois armoires spéciales différentes sont achetées pour des quantités parfois limitées de substances dangereuses, chacune devant également être ventilée conformément à la réglementation.
En optant pour une armoire MULTIRISK au lieu de trois armoires spécialisées distinctes, il est possible non seulement de réduire les coûts énergétiques liés à la ventilation technique, mais aussi de libérer un espace précieux en laboratoire pour d’autres usages. Si les substances dangereuses sont stockées en toute sécurité directement sur le lieu de travail, cela permet également d’économiser du temps et des coûts de personnel.