Learn More
asecos™ Armoire de sécurité type 90 V-CLASSIC-90
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17815814 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Estante de bandeja
Estante de bandeja con caja de almacenamiento
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
17815814 Estante de bandeja con caja de almacenamiento 1 pièce
17805814 Estante de bandeja 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 17815814 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 4028500540498
Réservé à une utilisation en intérieur.
L'armoire MULTIRISQUE de asecos™ pour un stockage sûr, flexible et écoénergétique de diverses matières dangereuses dans une seule armoire.
Fonction / construction
  • Construction spéciale résistante au feu : La construction spéciale et totalement résistante au feu de l'armoire Type 90 MULTIRISK offre, pour la première fois, la possibilité d'un stockage protégé contre l'incendie de substances dangereuses corrosives et toxiques.
  • L'armoire assure ainsi non seulement le stockage sécurisé de différentes matières dangereuses au quotidien, mais offre également une protection maximale aux utilisateurs et aux équipes de secours en cas d'incendie.
  • Verrouillage : Pour éviter toute utilisation non autorisée, l'armoire peut être verrouillée en toute sécurité.
  • L'indicateur rouge/vert intégré indique rapidement l'état de verrouillage.
  • L'armoire peut être intégrée aux systèmes de verrouillage existants en remplaçant le cylindre profilé sur place.
  • Vue d'ensemble et accès confortables : L'utilisateur de l'armoire est totalement libre de choisir les types de matières dangereuses à stocker dans les deux compartiments de rangement.
  • Les deux tiroirs verticaux peuvent être utilisés de manière identique grâce au concept de ventilation et à l'équipement intérieur uniforme.
  • Niveaux de stockage sans métal : Chaque niveau de rangement est équipé d'une étagère à plateau en PE résistant aux produits chimiques et peut être ajusté en hauteur sans outil à tout moment par le client.
  • Les barquettes en polyéthylène sont faciles à retirer, par exemple pour le nettoyage ou en cas de fuite.
  • Intégration et utilisation optimales de l'espace : Cette solution de rangement compacte à grand volume est idéale pour une installation à côté des hottes aspirantes d'une largeur de seulement 60 cm et d'une profondeur de 86 cm.
  • Ventilation technique : Les vapeurs de matières dangereuses sont capturées à chaque niveau de stockage à l'intérieur de l'armoire et peuvent être extraites directement via les conduits d'air intégrés, prêts à être raccordés (NW 75) à un système d'extraction technique.
  • La formation éventuelle d'atmosphères explosives ou de vapeurs nocives est évitée en toute sécurité.
Certificats
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • Type testé conformément à la norme EN 14470-1
  • Conformité à la norme DIN EN 16121/16122
  • Certification GS
  • Conforme CE
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Configuration Por puerta: 1 x bandeja con compartimento de almacenamiento (chapa de acero con recubrimiento en polvo), 3 x bandeja sin metal, 4 x inserto perforado (PP), 1 x sumidero de recogida inferior (PE)
Profondeur (impériale) intérieure 306,69 in
Dimensions (P x l x H) intérieures 779 x 506 x 1750 mm
Dimensions (P x L x H) 860 x 600 x 1966 mm
Modèle de porte Tireur verticale
À utiliser avec (application) Pour le stockage non restreint d’une variété de matières dangereuses dans les zones de travail
Hauteur (impériale) intérieure 688,98 in
Comprend Estante de bandeja con caja de almacenamiento
Capacité de charge 30 kg
Modèle V90.196.060.MV.2VD:0012
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 8
Type d’étagère Estante de bandeja, estante de bandeja con caja de almacenamiento
Poids (impériale) 1020.74 lb.
Poids (métrique) 463 kg
Largeur (impériale) intérieure 199,21 in
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) extérieure 338,583 in.
Hauteur (impériale) extérieure 774,02 in.
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1750 mm
Matériau Gypse
Type de produit Armoire de stockage inflammable
Largeur (impériale) extérieure 236,22 in.