Réduire la consommation d’énergie et l’impact environnemental à l’aide de centrifugeuses
Les centrifugeuses à grande capacité sont des instruments essentiels pour les banques de sang et les applications des bioprocédés. Souvent utilisées dans des environnements de production 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ces centrifugeuses peuvent considérablement contribuer à la consommation d’énergie générale du laboratoire.
Afin de gérer leur impact sur la consommation d’énergie et l’environnement, les centrifugeuses d’aujourd’hui présentent diverses fonctionnalités durables, notamment :
- une conception de rotor écoénergétique ;
- une capacité augmentée en comparaison avec les anciens systèmes ;
- des systèmes de refroidissement efficients ;
- des emballages respectueux de l’environnement
La durabilité de l’ensemble du système conforme aux directives européennes relatives à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) ainsi qu’aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) veille à éviter l’utilisation de substances dangereuses, à limiter la pollution environnementale et à concevoir de manière optimale les substances électroniques.
Conception de rotor écoénergétique
Les centrifugeuses à grande capacité Thermo Scientific™ réalisent jusqu’à 64 % d’économies d’énergie grâce aux rotors carénés Eco-Spin™ Thermo Scientific™ en comparaison avec les rotors non carénés.1
Systèmes de refroidissement efficients
Aucun CFC réfrigérant n’est utilisé et les programmes de refroidissement planifiés permettent d’utiliser le compresseur uniquement lorsque c’est nécessaire.
"Le mode économie d’énergie désactive la fonction de refroidissement automatique lorsque l’instrument n’est pas utilisé."
De plus, le système de refroidissement est désactivé lors de l’ouverture de la centrifugeuse Auto-Door™ Thermo Scientific™.
Capacité augmentée
Trois nouvelles centrifugeuses à grande capacité peuvent séparer la même quantité d’échantillons que quatre anciennes unités grâce à leur capacité 33 % supérieure. Cela permet de réduire considérablement la consommation d’énergie et l’empreinte écologique grâce à l’augmentation du volume de centrifugation simultanée.2
Emballages respectueux de l’environnement
Les emballages respectueux de l’environnement sont composés à plus de 75 % de matériaux recyclés et ne comportent pas de mousse polystyrène grâce à l’utilisation de pastilles en mousse biodégradable et de méthodes de coulée de mousse. En outre, la colle utilisée pour la boîte en carton est produite à partir de matériaux naturels bruts.
L’emballage respectueux de l’environnement soutient également la gestion des écosystèmes des forêts en utilisant, pour le transport, de la fibre de bois fraîche produite dans des plantations durables où chaque arbre coupé est remplacé par deux jeunes arbres. Les palettes en bois entrantes sont également réutilisées au lieu d’être mises au rebut.
Résumé
Dans un environnement de production d’utilisation continue, les centrifugeuses à grande capacité Thermo Scientific™ permettent de réaliser des économies d’énergie considérables d’une manière respectueuse de l’environnement grâce à l’utilisation de rotors carénés Eco-Spin™, à des fonctions de contrôle du refroidissement innovantes, à une capacité augmentée ainsi qu’à des emballages modernes.
1Basé sur une évaluation technique de conceptions carénées et non carénées pour le même corps de rotor.
2Basé sur une comparaison entre la capacité maximale des nouvelles et des anciennes centrifugeuses.