Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse pour bioprocédés Sorvall™ BIOS 16
Code produit 15550204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220/230/240 V
380/400/415 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15550204 220/230/240 V 1 pièce
15570204 380/400/415 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 15550204 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007685
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Améliorez la productivité et la performance de vos méthodes de séparation et de purification grâce à la centrifugeuse de bioprocédés Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16.
La centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 est conçue pour des méthodes de bioprocédés de haute qualité relatives à la récolte, la séparation et la purification, qui nécessitent une reproductibilité et une traçabilité d’un cycle à l’autre. Grâce à une capacité accrue pouvant atteindre jusqu’à 16 litres de volume d’échantillons, à un encombrement compact et à des caractéristiques innovantes pour optimiser les opérations, il est plus simple d’optimiser la productivité et l’efficacité.
Traitement d’échantillons à haut débit
  • Compatible avec un large éventail d’applications et de méthodes, suffisamment souples pour permettre de sélectionner des rotors de capacité accrue ou suivre des flux de travaux existants. Vous avez le choix entre 4 rotors Thermo Scientific™ et des ensembles de godets oscillants avec une mise à niveau facultative pour obtenir des godets avec revêtement nickel Thermo Scientific™ Dura-Coat™  plus durables :
    • Rotor à godets oscillants 6 × 1000 ml
    • Rotor à godets oscillants 8 × 1000 ml
    • Rotor à godets oscillants 6 × 2000 ml
    • Rotor à godets oscillants 8 × 2000 ml
  • Obtenez des résultats reproductibles grâce à la fonction de compensation automatique Thermo Scientific™ ACE™ pour ajuster automatiquement la durée du cycle afin de tenir compte des variations en accélération.
Fonctions de sécurité et d’efficacité intégrées
  • Faible encombrement et ergonomie améliorée avec un bouton-poussoir pratique afin d’optimiser l’utilisation quotidienne des centrifugeuses :
    • Ouverture et fermeture automatiques, de l’avant vers l’arrière, des portes de centrifugeuses grâce à la fonction Thermo Scientific™ Auto-Door™
    • Ouverture et fermeture du couvercle du rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ avec stockage du couvercle
  • Détection et programmation immédiates du rotor grâce au système d’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ qui permet de gagner du temps et de protéger l’intégrité de vos échantillons.
  • L’interface Thermo Scientific™ Centri-Touch™, dont l’affichage est lumineux, extrêmement visible et à l’épreuve des gants, simplifie la configuration du cycle. Les contrôles d’accès sont améliorés, notamment la connexion utilisateur avec une protection par mot de passe.
Dernières normes internationales de sécurité et de conformité
  • Certifiée par UL et CE
  • Répertoriée avec la FDA américaine
Garantie
2 années sur unité ; 5 années sur train de transmission (arbre de moteur et entraînement) ; 5 années en réfrigération
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 x 2 000 ml
Vitesse max. 5 400 tr/min
FCR max. 8,500 x g
Caractéristiques opérationnelles Au démarrage, à grande vitesse, démarrage programmé
Durée de fonctionnement 99 h 59 min 59 s (incrément de 1 seconde)
Certifications/Conformité Homologué UL, CE, FDA
Description Centrifugeuse Sorvall BIOS 16
Alimentation électrique 200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé
Système d’entraînement Technologie d’entraînement sans balais à haut couple DuraFlex
Intégrateur ACE Oui
Technologie verte Réfrigération désactivée lors de l’ouverture de la porte, rotors carénés Eco-Spin
Fonction de préréfrigération Oui
Garantie 2 ans sur l’unité ; 5 ans sur le groupe motopropulseur (arbre de moteur et entraînement) ; 5 ans sur la réfrigération
Puissance calorifique <2 kW
Tolérance de balourd 125 g en charges opposées
Autres fonctions Sélection multilingue, vidéos de formation intégrées, enregistrement utilisateur, verrouillage utilisateur, ouverture de porte automatique, ID rotor automatique, affichage de déséquilibre à l’écran, surchauffe, chambre en acier inoxydable, affichage de conseils pour les messages d’erreur
Exécution de l’étape Oui, 30 triplets profil/vitesse/temps, jusqu’à 3 étapes chacun
Profil (accélération / freinage) 11 accél., 12 décel., profils d’émulation multiples
Type de contrôleur Écran tactile Centri-Touch
Dimensions (H x l x P) 39,9 x 32,1 x 35,4 po (101,5 x 81,6 x 90,0 cm)
Réfrigéré Oui
Poids net 465 kg (1025,2 lb)
Gamme de produits Sorvall
Fréquence 50/60 Hz
Tension 220/230/240 V
Type de produit Centrifugeuse
Plage de températures (métrique) De -20°C à +40°C, réglable à 1°C