Learn More
trans-4-Hydroxy-2-hexénal-5,5,6,6,6-d5 Diméthyl Acétal, CDN
Code produit 30316637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316637 0.01 g 0.01g
30312648 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30316637 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND68210.01G
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4 E)-6,6-Dimethoxy-4-hexen-3-ol-1,1,1,2,2-D5
CAS 1219806-40-2
Formule moléculaire C8 D5 H11 O3
Quantité 0.01 g
Synonyme (4 E)-6,6-Dimethoxy-4-hexen-3-ol-1,1,1,2,2-D5, trans-4-Hydroxy-2-hexenal-5,5,6,6,6-d5 dimethyl acetal
Formule InChI InChI=1 S/C8H16O3/c1-4-7(9)5-6-8(10-2)11-3/h5-9 H,4H2,1-3H3/b6-5+/i1D3,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(O)\C=C\C(OC)OC
Nom IUPAC (E)-1,1,1,2,2-pentadeutéro-6,6-diméthoxyhex-4-en-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 165.242
Poids de la formule 165,141 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 90 % Pureté chimique