Learn More
Thermo Scientific™ Tubes et bouchons plats, barrettes de 12
Code produit 11564774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 packs de 8 barrettes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11564774 10 packs de 8 barrettes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11564774 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1114
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez la PCR et la qPCR avec ces barrettes de tubes de 0,2 ml, disponibles en 8 tubes par barrette en plusieurs couleurs ou 12 tubes par barrette.
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent, idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Points clés
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
  • 8 tubes par kit
  • Capacité maximale des tubes de 0,25 ml, après leur fermeture
  • Scellable à l’aide de barrettes de bouchons plats et bombés. Options de bouchons ultra-transparents disponibles pour les dosages qPCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Volume (métrique) 0,25 mL
Quantité 10 packs de 8 barrettes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Vitesse de réaction Étalon
Type de bouchon Bouchons plats
Nbre de puits 96
Format 80 tubes à barrettes et bouchons
Type de produit Tubes, 12 barrette