Learn More
Thermo Scientific™ Tubes et bouchons plats, bandes de 8
Description
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent, idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Points clés
- Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
- 8 tubes par kit
- Capacité maximale des tubes de 0,25 ml, après leur fermeture
- Scellable à l’aide de barrettes de bouchons plats et bombés. Options de bouchons ultra-transparents disponibles pour les dosages qPCR
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Couleur | Naturel |
| Volume (métrique) de travail | 0,2 ml |
| Volume (métrique) | 0,25 ml |
| Quantité | 250 barrettes |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs |
| Matériau | Polypropylène |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Type de bouchon | Bouchons plats |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |