Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, barrettes de 8
Code produit 11594764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Violet
Type de bouchon:
Bombé
Non inclus
Type de produit:
Barrette de 8 tubes
Bouchon à 8 bandelettes
Tubes, 8 barrette
Quantité:
10 packs de 12 barrettes
250 barrettes
Conditionnement:
120 pièces
250 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de bouchon Type de produit Quantité Conditionnement
11594764 Naturel Non inclus Tubes, 8 barrette 250 barrettes 250 pièces
15767476 Naturel Non inclus Tubes, 8 barrette 250 barrettes 250 pièces
10394223 Bleu Bombé Barrette de 8 tubes 250 barrettes 250 pièces
10190543 Vert Bombé Barrette de 8 tubes 250 barrettes 250 pièces
10100553 Violet Bombé Barrette de 8 tubes 250 barrettes 250 pièces
10334613 Rouge Bombé Barrette de 8 tubes 250 barrettes 250 pièces
12199690 - Bombé Bouchon à 8 bandelettes 10 packs de 12 barrettes 120 pièces
10594184 Vert Bombé Barrette de 8 tubes 10 packs de 12 barrettes 120 pièces
10533225 Naturel Non inclus Tubes, 8 barrette 10 packs de 12 barrettes 120 pièces
10513995 Violet Non inclus Barrette de 8 tubes 10 packs de 12 barrettes 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11594764 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0264
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Optimisez la PCR et la qPCR avec ces barrettes de tubes de 0,2 ml, disponibles en 8 tubes par barrette en plusieurs couleurs ou 12 tubes par barrette.
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Points clés
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml de 8 tubes par barrette, avec une capacité maximale de tube de 0,25 ml après leur fermeture
  • Scellables à l’aide de barrettes de bouchons plats et bombés
  • Options de bouchons ultra-transparents disponibles pour les dosages qPCR
Applications
  • PCR
  • qPCR
  • PCR en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Volume (métrique) 0,25 mL
Quantité 250 barrettes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Matériau Polypropylène
Vitesse de réaction Étalon
Type de bouchon Non inclus
Format 250 tubes à barrettes
Type de produit Tubes, 8 barrette