Learn More
2-Naphthol-1,3,4,5,6,7,8-d7, CDN
Code produit 30309637
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30309637 0.25 g 0.25g
30319744 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30309637 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND50510.25G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthol (ring-d7)
CAS 78832-54-9
Formule moléculaire C10 2H7 H O
Quantité 0.25 g
Synonyme 2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-ol, 2-Naphthol-d7, 2-Naphthol (ring-D7)
Formule InChI InChI=1 S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c(O)c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H]
Nom IUPAC 1,3,4,5,6,7,8-heptadeutéonaphthalène-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Poids de la formule 151.1015 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity