Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure 0,36 mm PEEKsil™
Code produit 15298783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
50 m
100 m
150 m
250 m
500 m
Diamètre (métrique) interne:
0,025 mm
0,05 mm
Conditionnement:
2 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15298783 100 m 0,025 mm 2 pièces
15288783 50 m 0,025 mm 2 pièces
15208793 150 m 0,025 mm 2 pièces
15218793 250 m 0,025 mm 2 pièces
15228793 500 m 0,025 mm 2 pièces
15238793 50 m 0,05 mm 2 pièces
15248793 100 m 0,05 mm 2 pièces
15258793 150 m 0,05 mm 2 pièces
15268793 250 m 0,05 mm 2 pièces
15278793 500 m 0,05 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15298783 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 0624372
Expédition estimée: 24-11-2026
Tubulure en silice fondue à revêtement polymère robuste sur le plan mécanique pour une utilisation dans les systèmes HPLC
  • La paroi interne en silice fondue assure une surface lisse, exempte d'imperfections
  • PEEKsil compatible avec la plupart des solvants organiques et résistant aux acides forts
  • Gamme de pH comprise entre 0 et 10
  • La flexibilité garantit une connexion aisée entre les colonnes, les détecteurs et les injecteurs
    Spécification
    Type Tubulures
    Comprend 2/boîte
    Diamètre (métrique) interne 0,025 mm
    Longueur totale (métrique) 100 m