Learn More
Sartorius™ Membrane en nitrate de polyamide, pores de 0,45 μm
Code produit 12952671 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
47 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
12952671 47 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12952671 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur 2500647N
Il en reste null
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Point à bulle 2.3bar
Couleur blanc
Type de filtre Filtre à membrane
Matériau Polyamide
Porosité 0,45 μm
Débit 35°ml/min
À utiliser avec (application) Rétention des microbes, filtration d’eau, de solutions alcalines et de solvants à réduction de particules
Nb par paquet 100/boîte
Épaisseur (métrique) 0,15 mm
Type Filtre à membrane
Diamètre (métrique) 47 mm