Learn More
Hamilton™ 0,5 μSérie L 7000 Microliter Seringue
Code produit 17894372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
25 g
26s G
32 g
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Cône
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille unitSize
17894372 25 g Arrondi 1 pièce
17874322 25 g Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
17864202 26s G Cône 1 pièce
17864322 32 g Arrondi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17894372 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur CAL86250
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les seringues de la série 7000 sont modifiées Microliter Seringues avec un système de piston intégré à l'aiguille.
  • La seule seringue à volume mort nul disponible.
  • Le fil de tungstène fin du piston s'étend jusqu'à l'extrémité de l'aiguille, assurant l'expulsion de tout le solvant et permettant une distribution jusqu'à 0,05 μL.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté
Calibre d’aiguille 25 g
Diamètre (métrique) interne 0.104 mm
Type de produit Seringue Microliter
Température max. (métrique) 115°C
Modèle 7000.5 KH
Quantité 1
Volume (métrique) 0,5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 69.9 mm
Type de pointe d’aiguille Arrondi
Type de connexion Connecteur moleté