Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, 0,5 ml, bouchon plat
Code produit 10522655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,000 tubes
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10522655 1,000 tubes 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10522655 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0350
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Minimisez la perte d’échantillons avec les couvercles à fermeture par pression sur ces tubes individuels de 0,5 ml pour les applications PCR.
Les tubes individuels de 0,5 ml sont dotés d’un bouchon à fermeture par pression, qui sont disponibles sous forme de bouchons bombés ou plats. Ces tubes sont compatibles avec des blocs de thermocycleur de 0,5 ml et peuvent être utilisés dans des applications de PCR et de stockage d’échantillons.
Points clés
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,5 ml
  • Capacité maximale du tube de 0,6 ml lorsqu’il est fermé
  • Bouchon à fermeture par pression intégral
  • Disponibles avec bouchons plats ou bombés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Naturel
Description Bouchons plats dépolis
Volume (métrique) de travail 0,5 mL
Volume (métrique) 0,6 mL
Quantité 1,000 tubes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Matériau Polypropylène
Vitesse de réaction Étalon
Type de bouchon Bouchons plats
Format 1 000 tubes
Type de produit Tube