Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ modèle 0.5
Code produit 15316551 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15316551 EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15316551 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5386000010
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
Précision Max. ±0,5 °C à 20 °C à 45 °C
Contenu et stockage Thermoblock 24 x 0,5 ml, UE
Capacité Microtubes de 0,5 ml
No. of Places 24
Type de prise EU
Plage de températures (métrique) 1 °C à 100 °C
À utiliser avec (application) Utilisé pour la transformation des souches de bactéries et des plasmides
Comprend USB Interface
Modèle ThermoMixer F0.5
Vitesse 300 à 2500 tr/min
Largeur (métrique) 206 mm
Hauteur (métrique) 163 mm
Profondeur (métrique) 304 mm
Alimentation électrique 220 à 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Tension 220 à 240 V
Fréquence 50 à 60 Hz