Learn More
(±)-1,2-Oxyde de propylène-d6, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Propylene oxide-d6 |
| CAS | 202468-69-7 |
| Formule moléculaire | C3 2H6 O |
| Quantité | 0.5 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1([2 H])OC1([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 2,2,3-trideutéro-3-(triduutériométhyl)oxirane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 64.12 |
| Poids de la formule | 64.0795 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |