Learn More
Thermo Scientific™ EDTA (0,5 M), pH 8,0
Code produit 10374440 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10374440 5 x 1 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10374440 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.58€
    25.65€ / 5 pièces
    Économisez 1.93€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Optimisez les applications de biochimie ou de biologie moléculaire qui nécessitent un chélateur de cations divalents.
Le 0,5 M d’EDTA, pH 8.0, est une solution aqueuse de sol sodique d’acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) filtré par membrane de 0,22 μm. Cette solution convient parfaitement pour les applications de biochimie ou de biologie moléculaire, qui nécessitent un chélateur de cations divalents. En formant des complexes avec les ions métalliques, l’EDTA inhibe les réactions enzymatiques dépendantes du métal. Ions métalliques des complexes EDTA à un rapport molaire de 1:1.
Les acides nucléiques sont normalement stockés dans un tampon TE contenant 1 mM d’EDTA, ce qui empêche la dégradation des acides nucléiques par des nucléases dépendantes du métal.
Applications
  • Terminaison des réactions enzymatiques dépendantes du métal
  • Protection de l’ADN contre les nucléases dépendantes du métal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau EDTA
Type de produit EDTA
Quantité 5 x 1 mL
Forme Liquide