Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes à bouchon à vis ambrés
GREENER_CHOICE
Code produit 16245530 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 mL
Forme du fond:
Autonome
Conique
Sans jupe
À jupe
Type de bouchon:
Bouchon de vis avec joint torique (non fixé)
Bouchon fixé
Bouchon à vis et joint torique, fixé
Bouchon à vis et joint torique, non fixé
Non inclus
Fit for Purpose:
Prêts pour la PCR
Sterile and PCR Ready
Stériles et prêts pour la PCR
Conditionnement:
500 pièces
5000 pièces
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Forme du fond Type de bouchon Fit for Purpose unitSize
16245530 0,5 ml À jupe Non inclus Prêts pour la PCR 5000 pièces
16265610 0,5 ml À jupe Bouchon de vis avec joint torique (non fixé) Prêts pour la PCR 5000 pièces
16245550 0,5 ml À jupe Bouchon fixé Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16255530 0,5 ml À jupe Non inclus Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16265540 0,5 ml Sans jupe Non inclus Prêts pour la PCR 5000 pièces
16225540 0,5 ml Sans jupe Bouchon de vis avec joint torique (non fixé) Prêts pour la PCR 5000 pièces
16205540 0,5 ml Sans jupe Bouchon fixé Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16275540 0,5 ml Sans jupe Non inclus Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16235530 0,5 ml À jupe Non inclus Prêts pour la PCR 5000 pièces
10061982 0,5 ml À jupe Bouchon de vis avec joint torique (non fixé) Prêts pour la PCR -
10193672 0,5 ml À jupe Bouchon fixé Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16265530 0,5 ml À jupe Non inclus Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16275550 1,5 ml Sans jupe Non inclus Prêts pour la PCR 5000 pièces
16225550 1,5 ml Sans jupe Bouchon de vis avec joint torique (non fixé) Prêts pour la PCR 5000 pièces
16245540 1,5 ml Sans jupe Bouchon fixé Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16285550 1,5 ml Sans jupe Non inclus Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16285610 1,5 ml À jupe Non inclus Prêts pour la PCR 5000 pièces
10501473 1,5 ml Autonome Bouchon de vis avec joint torique (non fixé) Prêts pour la PCR 5000 pièces
10778754 1,5 ml À jupe Bouchon fixé Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16295610 1,5 ml À jupe Non inclus Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16265550 1,5 ml Sans jupe Non inclus Prêts pour la PCR 5000 pièces
10463372 1,5 ml Sans jupe Bouchon de vis avec joint torique (non fixé) Prêts pour la PCR 5000 pièces
10463182 1,5 ml Sans jupe Bouchon fixé Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16295550 1,5 ml Sans jupe Non inclus Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16245620 2 mL À jupe Non inclus Prêts pour la PCR 5000 pièces
16215620 2 mL À jupe Bouchon de vis avec joint torique (non fixé) Prêts pour la PCR 5000 pièces
16265560 2 mL À jupe Bouchon fixé Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16255620 2 mL À jupe Non inclus Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16295560 2 mL Sans jupe Non inclus Prêts pour la PCR 5000 pièces
16245560 2 mL Sans jupe Bouchon de vis avec joint torique (non fixé) Prêts pour la PCR 5000 pièces
16205550 2 mL Sans jupe Bouchon fixé Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16205570 2 mL Sans jupe Non inclus Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16235620 2 mL À jupe Non inclus Prêts pour la PCR 5000 pièces
10246122 2 mL À jupe Bouchon de vis avec joint torique (non fixé) Prêts pour la PCR 5000 pièces
11868342 2 mL Autonome Bouchon fixé Sterile and PCR Ready 500 pièces
16265620 2 mL À jupe Non inclus Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16285560 2 mL Sans jupe Non inclus Prêts pour la PCR 5000 pièces
10473372 2 mL Sans jupe Bouchon de vis avec joint torique (non fixé) Prêts pour la PCR 5000 pièces
10245742 2 mL Sans jupe Bouchon fixé Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16215570 2 mL À jupe Non inclus Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
10032232 0,5 ml Conique Bouchon à vis et joint torique, non fixé Prêts pour la PCR 5000 pièces
10104062 0,5 ml Conique Bouchon à vis et joint torique, fixé Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Code produit 16245530 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3422ANK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    533.99€ / 5000 pièces
    Économisez 78.01€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pure Protection : Préparez, transférez et stockez les échantillons en toute sécurité grâce aux microtubes à bouchon à vis Thermo Scientific. Choix entre plusieurs volumes, plusieurs options d’emballage et plusieurs allégations de propreté.
La robustesse et le choix des matériaux des micro-tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ sont bien adaptées au travail avec des produits biologiques et offrent de nombreuses fonctionnalités, notamment des tubes à filetage externe ultra-transparents et des tubes ambrés de protection UV. Les modèles sont disponibles avec ou sans fond à jupe autoportant, des tubes moletés et non moletés pour une utilisation d’une seule main, en 0,5 ml, 1,5 ml et 2,0 ml, et l’option de bouchons multicolores, avec ou sans sangles captives. Les bouchons à vis pour micro-tubes offrent une conception durable intégrant un joint torique qui évite les fuites dans des conditions exigeantes.
La version non-stérile est exempte de RNase/DNase, d’ADN, de pyrogènes et d’endotoxines
La version E-Beam stérile est exempte de RNase/DNase, d’ADN, de pyrogènes, d’endotoxines, d’ATP, d’inhibiteurs de PCR
Le conditionnement est adapté aux exigences générales. Les tubes sont conditionnés avec et sans bouchons, les bouchons sont fixés ou non, placés dans un sac unique et le conditionnement double pour les environnements de salles blanches est disponible sur demande. Résine de
polypropylène vierge 100 % spécialement sélectionnée pour des applications biologiques et à haute clarté
La conception, l’épaisseur et la sélection des matériaux du joint torique ont été optimisées pour offrir des caractéristiques de protection pour des capacités d’étanchéité, d’interaction biologique et de température maximales. Le joint torique de couleur noire est fabriqué en EPDM
Compatible avec le système automatisé. Que l’automate soit utilisé pour le remplissage, le bouchage ou l’étiquetage, le produit est conçu pour résister à des pressions de couple élevées associées à l’automatisation. La conception du produit permet de résoudre des problèmes automatisés courants tels que : fissures, bouchon du distributeur, bouchons serrés au-dessus/au-dessous du couple et filetage transversal
Gamme de volumes de 0,5, 1,5 et 2,0 ml
Le choix de couleur des tubes se fait entre une couleur naturelle ultra-haute clarté ou l’option Ambre qui offre une protection ultra-violette (UV) de 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm
Bouchon standard ou captif, tous disponibles dans toute la gamme de couleurs. Consultez la page produit des bouchons pour plus d’informations
Les tubes moletés offrent la possibilité de verrouiller le tube dans des racks spéciaux pour une utilisation d’une seule main
Les tubes non moletés, parfaits pour l’automatisation et l’étiquetage, sont retirés de toute interférence d’étiquetage
Les tubes à jupe ou autoportants peuvent tenir debout de façon autonome, sans nécessiter de rack
Les tubes coniques nécessitent un rack pour les maintenir en position verticale
Les caractéristiques de sélection des résines sont une faible liaison protéique avec l’acide nucléique ainsi qu’une faible inhibition enzymatique
Gamme RCF de 18,000 à 25,000 g
Plage de températures de -80°C à +95°C. Stockage à court terme à -80°C, -20°C, dans de la neige carbonique et de la glace. Stockage à court terme dans de l’azote liquide2 en phase vapeur. Convient à une congélation flash par immersion rapide dans l’azote liquide2
Bain d’eau compatible jusqu’à +95°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 0,5 ml
Couleur Ambré
Matériau 100 % polypropylène vierge
Comprend NonKnurl
Conditionnement 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
Plage de températures (métrique) Stockage frigorifique : -80° à +95°C. Azote liquide : Phase vapeur et congélation instantanée à court terme acceptables, non recommandées pour le stockage par immersion dans du LN2
Déclaration de pureté Non stériles, exempts de : RNase / DNase, ADN humain et de souris, pyrogènes et endotoxines, ATP, inhibiteur de PCR
Résistance aux UV protection UV d’environ 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm
Propriété de liaison Faibles liaison protéique et liaison des acides nucléiques et faible inhibition enzymatique
Couple max. Couple manuel : Standard : 0,125 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm. Norme relative au couple automatisée et robotique : 1,312 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
Stérilité Non stérile
Graduated Non
Type de bouchon Non inclus
Fit for Purpose Prêts pour la PCR
Forme du fond À jupe
FCR max. 18000xG
Type de produit Screw-cap Microtube
Afficher plus Afficher moins
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave. Versions stériles disponibles.
Ne sont pas conçus pour être immergés ni stockés en phase liquide LN2.