Learn More
Gilac™ Inhalateur de 0,6 L
Code produit 17968571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
17968571 Non stérile 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17968571 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G113321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.71€
    4.50€ / 1 pièces
    Économisez 2.21€
    32% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
L'inhalateur de 0,6 L est un inhalateur très ergonomique. Facile à ranger grâce au masque amovible à placer dans le bol.
  • Conception ergonomique
  • Gain de place : Masque facial amovible à ranger dans le bol.
  • Volume de 0,6 L pour une séance d'inhalation parfaite.
  • Convient à toutes les formes de visage.
  • L'ergonomie du produit, étudiée en profondeur, garantit un nettoyage optimal.
Spécification
Type de produit Inhalateur
Couleur Blanc
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Volume (impérial) 20,3 onzas.
Volume (métrique) 0.6 L