Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 0,6 L
Code produit 17691685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Ouverture en pétale
Ouverture transparente
Couleur de bouchon:
Jaune
Noir
Orange
Violet
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Couleur de bouchon unitSize
17691685 Ouverture en pétale Noir 100 pièces
17601695 Ouverture transparente Orange 1 pièce
17611695 Ouverture transparente Violet 100 pièces
17621695 Ouverture transparente Jaune 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17691685 Fournisseur Sharpsafe™ Code fournisseur 51501210
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les récipients Sharpsafe™ VernaCare de 5e génération sont fabriqués en matériaux recyclés à faible empreinte carbone, offrant une solution sûre et durable à votre gestion des déchets tranchants.
  • Le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique au monde sur le marché.
  • Le récipient de 0,6 L a été conçu pour être utilisé dans le cadre communautaire et s’adapte parfaitement dans un sac ou une poche. Le récipient de 0,6 litre est spécifiquement formé pour contenir la quantité maximale de déchets tranchants dans la quantité minimale d’espace.
  • Le couvercle rabattable associe sécurité et facilité d’utilisation tandis que la fonction de verrouillage final garantit une sécurité totale pendant le transport pour l’élimination finale. Notre 0,6 litre Sharpsafe™ Les conteneurs sont spécialement conçus pour permettre l'élimination sécuritaire des objets tranchants médicaux et minimiser les risques de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
  • Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
  • Caractéristiques et avantages
  • Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
  • Couvercle semi-translucide - contenu visible lorsqu’il est plein.
  • Couvercle rabattable pour une fermeture temporaire et finale
  • Choix d’ouvertures : Non-retour ‘pétale’ Ouverture, ouverture pour retirer la lame de scalpel, ouverture pour retirer l'aiguille du stylo à insuline : ouverture dégagée pour les grandes seringues et les porte-tubes de prélèvement sanguin
  • L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
  • Résistance aux fuites optimale
  • Conforme aux normes énumérées ci-dessous
  • ISO23907-1:2019
  • UN3291
Spécification
Capacité (métrique) 0,6 L
Certifications/Conformité NX, ISO23907-1:2019, UN3291
Type de bouchon Ouverture en pétale
Couleur de bouchon Noir
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 450 x 530 x 455 mm
Quantité 100/Carton
À utiliser avec (application) Élimination sûre des déchets tranchants cliniques
Type de produit Conteneur pour déchets tranchants