Learn More
Eppendorf™ Adaptateur
Code produit 15320705 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 x 75 mm
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15320705 12 x 75 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15320705 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5825747003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    335.00€ / 2 pièces
    Économisez 26.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 28-10-2026
  • Pour 27 tubes à fond rond 5 ml FACS
  • Pour rotor S-4-104
  • Godets ronds pour rotor S-4x1000 et rotor S-4x750
  • 2 unités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Capacité 12 x 75 mm