Learn More
Thermo Scientific™ Solution saline à 0,85 %
Code produit 13225649
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
200/paquet
24/boîte
Poids plein:
10,0 g + 0,3 g
3,0 g à 3,3 g
500 à 504 g
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
24 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Poids plein unitSize
13225649 24/boîte 10,0 g + 0,3 g 24 pièces
12977048 200/paquet 3,0 g à 3,3 g 100 pièces
12980089 10 x 500 ml 500 à 504 g 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13225649 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BO0334E
Effectuez la dilution des échantillons lors de procédures qualitatives dans des applications microbiennes grâce à cette solution saline isotonique.
Effectuez la dilution des échantillons de manière qualitative dans des applications microbiennes grâce à la solution isotonique saline à 0,85 % Thermo Scientific™ Oxoid™.Le chlorure de sodium à une concentration de 0,9 % maintient l’équilibre osmotique du milieu, conservant ainsi la morphologie et l’intégrité cellulaire.La solution n’interfère avec aucune réaction biochimique et / ou test de sensibilité aux antibiotiques. Il est recommandé par le Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) pour la préparation de suspensions bactériennes utilisées pour les tests de sensibilité1,2.
Utilisez de la solution de saline à 0,85 % pour effectuer des dilutions de différents échantillons.
  • Fournit une protection osmotique pour les cellules microbiennes pendant les procédures qualitatives.
  • Recommandé par divers auteurs et fabricants pour préparer des suspensions de tests d’organismes afin de maintenir l’intégrité et la viabilité des cellules bactériennes.3
  • Prêt à l’emploi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore, transparent
Contenu et stockage 2 à 25°C
Description Solution saline à 0,85 %
Format Flacons universels
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Solution
Poids plein 10,0 g + 0,3 g
Type d’emballage Vingt flacons universels avec bouchons à vis dans une boîte
Quantité 24/boîte