Learn More
1,1',1'',1'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetrakis(propan-2-ol), 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1',1'',1'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetrakis(propan-2-ol) |
| CAS | 102-60-3 |
| Formule moléculaire | C14H32N2O4 |
| Numéro MDL | MFCD00004534 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | CC(O)CN(CCN(CC(C)O)CC(C)O)CC(C)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.41 |
| Pourcentage de pureté | 98% |