Learn More
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridécafluoro-9-iodo-nonane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodo-nonane |
| CAS | 89889-20-3 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C9H6F13I |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-iodononane, Nonane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-9-iodo- (9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodononane (ACI), 3-Perfluorohexyl-1-iodopropane |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6F13I/c10-4(11,2-1-3-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-3H2 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCI |
| Nom IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridécafluoro-9-iodononane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 488.03 |
| Afficher plus |