Learn More
1,1,1,3,11,13,13,13-octachlorotridécane, TRC
Code produit 30008322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008322 25 mg 25mg
30007197 5 mg 5mg
30007276 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008322 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO23361325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865306-24-7
Formule moléculaire C13 H20 Cl8
Poids moléculaire (g/mol) 459.92
Synonyme Tridecane, 1,1,1,3,11,13,13,13-octachloro- (9CI, ACI), 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane (ACI)
Nom IUPAC 1,1,1,3,11,13,13,13,13-octachlorotridécane
SMILES ClC(CCCCCCCC(Cl)CC(Cl)(Cl)Cl)CC(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H20Cl8/c14-10(8-12(16,17)18)6-4-2-1-3-5-7-11(15)9-13(19,20)21/h10-11H,1-9H2
Poids de la formule 455.9073