Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, + de 99,5 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10501971 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10501971 5 g Flacon en verre 5g
10205200 25 g Flacon en verre 25g
10706191 100 g Flacon en verre 100g
10499623 500 g Flacon en verre 500g
15284634 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10501971 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 147540050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.00€
    35.65€ / 5g
    Économisez 7.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168.038 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 920-66-1
Numéro MDL MFCD00011651
Clé InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
CID PubChem 13529
ChEBI CHEBI:63104
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Specifica
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -4.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.5960g/mL
Point d’ébullition 59.0°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H2F6O
Formule linéaire (CF3)2CHOH
Indice de réfraction 1.2740 to 1.2770
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.596
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (25°C).
Poids moléculaire (g/mol) 168.04
Viscosité 1.65 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 168.04
Tension de vapeur 102mmHg at 20°C
Pourcentage de pureté 99.5+%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.