Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, + de 99,5 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10706191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10706191 100 g Flacon en verre 100g
10501971 5 g Flacon en verre 5g
10205200 25 g Flacon en verre 25g
10499623 500 g Flacon en verre 500g
15284634 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10706191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147541000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    254.65€ / 100g
    Économisez 28.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168.038 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 920-66-1
Numéro MDL MFCD00011651
Clé InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
CID PubChem 13529
ChEBI CHEBI:63104
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -4,0°C
Couleur Incolore
Densité 1.5960g/mL
Point d’ébullition 59.0°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H2F6O
Formule linéaire (CF3)2CHOH
Indice de réfraction 1.2740 to 1.2770
Quantité 100 g
Numéro UN 3265
Gravité spécifique 1.596
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (25°C).
Poids moléculaire (g/mol) 168.038
Poids de la formule 168.04
Tension de vapeur 102mmHg at 20°C
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.