Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430713 5 g 5g
11440713 25 g 25g
11450713 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11430713 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12747.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.80€
    33.65€ / 5g
    Économisez 3.15€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168.038 g/mol
Le 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol est utilisé pour la préparation de polymères méthacrylate fonctionnalisés par l’hexafluoroalcool pour les matériaux lithographiques/nanopatteurs. Il joue un rôle important dans les réactions de Friedel-Crafts en raison de sa polarité et de sa puissance ionisante élevée. Il trouve son utilisation dans la préparation des échantillons pour le GCMS. Il catalyse également l’époxydation du cyclooctène et du 1-octène avec du peroxyde d’hydrogène. Il est utilisé comme solvant pour de nombreuses réactions et pour dissoudre des peptides. Il est également utilisé pour produire des produits chimiques haut de gamme tels que les surfactants fluorés, l’émulsifiant fluoré et la médecine fluorée. Il agit comme un nettoyant dans l’industrie électronique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol est utilisé pour la préparation de polymères méthacrylate fonctionnalisés par l’hexafluoroalcool pour les matériaux lithographiques/nanopatteurs. Il joue un rôle important dans les réactions de Friedel-Crafts en raison de sa polarité et de sa puissance ionisante élevée. Il trouve son utilisation dans la préparation des échantillons pour le GCMS. Il catalyse également l’époxydation du cyclooctène et du 1-octène avec du peroxyde d’hydrogène. Il est utilisé comme solvant pour de nombreuses réactions et pour dissoudre des peptides. Il est également utilisé pour produire des produits chimiques haut de gamme tels que les surfactants fluorés, l’émulsifiant fluoré et la médecine fluorée. Il agit comme un nettoyant dans l’industrie électronique.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du chloroforme, de l’éther et de l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, l’aluminium, le zinc et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 920-66-1
Formule moléculaire C3H2F6O
Poids moléculaire (g/mol) 168.038
Numéro MDL MFCD00011651
Clé InChI BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
CID PubChem 13529
ChEBI CHEBI:63104
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Point de fusion -4°C
Densité 1.619
Point d’ébullition 59°C to 60°C
Formule linéaire CF3CH(OH)CF3
Indice de réfraction 1.275
Quantité 5 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 1841007
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform,ether and acetone.
Poids de la formule 168.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,1,3,3,3,-Hexafluoropropane-2-ol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302+H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche