Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol est utilisé pour la préparation de polymères méthacrylate fonctionnalisés par l’hexafluoroalcool pour les matériaux lithographiques/nanopatteurs. Il joue un rôle important dans les réactions de Friedel-Crafts en raison de sa polarité et de sa puissance ionisante élevée. Il trouve son utilisation dans la préparation des échantillons pour le GCMS. Il catalyse également l’époxydation du cyclooctène et du 1-octène avec du peroxyde d’hydrogène. Il est utilisé comme solvant pour de nombreuses réactions et pour dissoudre des peptides. Il est également utilisé pour produire des produits chimiques haut de gamme tels que les surfactants fluorés, l’émulsifiant fluoré et la médecine fluorée. Il agit comme un nettoyant dans l’industrie électronique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol est utilisé pour la préparation de polymères méthacrylate fonctionnalisés par l’hexafluoroalcool pour les matériaux lithographiques/nanopatteurs. Il joue un rôle important dans les réactions de Friedel-Crafts en raison de sa polarité et de sa puissance ionisante élevée. Il trouve son utilisation dans la préparation des échantillons pour le GCMS. Il catalyse également l’époxydation du cyclooctène et du 1-octène avec du peroxyde d’hydrogène. Il est utilisé comme solvant pour de nombreuses réactions et pour dissoudre des peptides. Il est également utilisé pour produire des produits chimiques haut de gamme tels que les surfactants fluorés, l’émulsifiant fluoré et la médecine fluorée. Il agit comme un nettoyant dans l’industrie électronique.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du chloroforme, de l’éther et de l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, l’aluminium, le zinc et les métaux alcalins.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol |
| Point de fusion | -4°C |
| Densité | 1.619 |
| Point d’ébullition | 59°C to 60°C |
| Formule linéaire | CF3CH(OH)CF3 |
| Indice de réfraction | 1.275 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1760 |
| Beilstein | 1841007 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water,chloroform,ether and acetone. |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,1,1,3,3,3,-Hexafluoropropane-2-ol
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302+H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche